2,2'-Bicinchoninic acid ≥98.0%
Leverantör: TCI
B3509-1G B3509-5G
TCIAB3509-1GEA 535 SEK
TCIAB3509-1G TCIAB3509-5G
2,2'-Bicinchoninic acid ≥98.0%
2,2'-Bicinchoninic acid
Formel: C₂₀H₁₂N₂O₄
Smältpunkt: 365°C
MDL Number: MFCD00068342
CAS nummer: 1245-13-2
EINECS: 214-990-9