4-tert-Butyldiphenyl sulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B3484-100G
B3484-25G
TCIAB3484-100GEA
2700
SEK
TCIAB3484-100G
TCIAB3484-25G
4-tert-Butyldiphenyl sulphide ≥98.0%
4-tert-Butyldiphenyl sulphide
Formel:
C₁₆H₁₈S MW: 242.38 g/mol Kokpunkt: 140°C |
MDL Number:
MFCD06200845 CAS nummer: 85609-03-6 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |