1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea ≥98.0%
Leverantör: TCI
B3452-1G
B3452-200MG
TCIAB3452-1GEA
1875
SEK
TCIAB3452-1G
TCIAB3452-200MG
1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea ≥98.0%
1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Formel:
C₁₇H₈F₁₂N₂S |
MDL Number:
MFCD00829878 CAS nummer: 1060-92-0 |