Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther ≥98.0%
Leverantör: TCI
B3378-25G B3378-5G
TCIAB3378-25GEA 2225 SEK
TCIAB3378-25G TCIAB3378-5G
Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther ≥98.0%
Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther
Formel: C₁₀H₂₆O₃Si₂
Kokpunkt: 87°C
CAS nummer: 16654-74-3
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %