tert-Butyl propionate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Propionic Acid tert-Butyl Ester
B3327-100G B3327-25G
TCIAB3327-100GEA 2975 SEK
TCIAB3327-100G TCIAB3327-25G
tert-Butyl propionate ≥98.0%
tert-Butyl propionate
Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Kokpunkt: 119°C
Flampunkt: 21°C
MDL Number: MFCD00009304
CAS nummer: 20487-40-5
UN: 1914
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %