10-Bromodec-1-ene ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
B2849-1G B2849-5G
TCIAB2849-1GEA 255 SEK
TCIAB2849-1G TCIAB2849-5G
10-Bromodec-1-ene ≥95.0%
10-Bromodec-1-ene
Formel: C₁₀H₁₉Br
Kokpunkt: 150°C
Flampunkt: 96°C
MDL Number: MFCD00078660
CAS nummer: 62871-09-4
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %