Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide ≥90.0%
Leverantör: TCI
B2806-1G B2806-5G
TCIAB2806-1GEA 910 SEK
TCIAB2806-1G TCIAB2806-5G
Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide ≥90.0%
Formel: C₁₂H₂₆O₄S₂
Kokpunkt: 155°C
Storage Temperature: Frys
CAS nummer: 76505-71-0