Bis(2-butoxyethyl)adipate ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Di(2-butoxyethyl) Adipate, Adipic Acid Bis(2-butoxyethyl) Ester, Adipic Acid Di(2-butoxyethyl) Ester
B2716-25G B2716-500G
TCIAB2716-25GEA 215 SEK
TCIAB2716-25G TCIAB2716-500G
Bis(2-butoxyethyl)adipate ≥97.0%
Bis(2-butoxyethyl)adipate
Formel: C₁₈H₃₄O₆
MW: 346,46 g/mol
Kokpunkt: 217°C
Smältpunkt: –34°C
Flampunkt: 199°C
CAS nummer: 141-18-4
EINECS: 205-466-0
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %