Bis(4-fluorophenyl)ether ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 4,4'-Oxybis(fluorobenzene), 4,4'-Difluorodiphenyl Ether
B2648-1G B2648-5G
TCIAB2648-1GEA 415 SEK
TCIAB2648-1G TCIAB2648-5G
Bis(4-fluorophenyl)ether ≥98.0%
Bis(4-fluorophenyl)ether
Formel: C₁₂H₈F₂O
MW: 206,19 g/mol
Kokpunkt: 240°C
MDL Number: MFCD00013552
CAS nummer: 330-93-8
EINECS: 206-358-6
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %