4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
B2587-1G B2587-5G
TCIAB2587-1GEA 430 SEK
TCIAB2587-1G TCIAB2587-5G
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98.0%
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₁₃ClO₃S
Kokpunkt: 121°C
Smältpunkt: 19°C
MDL Number: MFCD00052344
CAS nummer: 1138-56-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %