Bis(vinylsulphonyl)methane ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B2550-25G B2550-5G
TCIAB2550-25GEA 2100 SEK
TCIAB2550-25G TCIAB2550-5G
Bis(vinylsulphonyl)methane ≥96.0%
Bis(vinylsulphonyl)methane
Formel: C₅H₈O₄S₂
MDL Number: MFCD03265421
CAS nummer: 3278-22-6
EINECS: 221-909-0
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C