sec-Butyl ethyl ether ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
B2399-25G
B2399-250G
TCIAB2399-25GEA
1350
SEK
TCIAB2399-25G
TCIAB2399-250G
sec-Butyl ethyl ether ≥97.0%
sec-Butyl ethyl ether
Formel:
C₆H₁₄O Kokpunkt: 82°C |
MDL Number:
MFCD00053773 CAS nummer: 2679-87-0 EINECS: 220-234-9 UN: 1179 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |