2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥97.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: racemic-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, rac-BINAP, (+/-)-(1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl)bis(diphenylphosphine), (±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (+/-)-BINAP
B2383-25G B2383-5G
TCIAB2383-25GEA 4650 SEK
TCIAB2383-25G TCIAB2383-5G
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl ≥97.0%
2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formel: C₄₄H₃₂P₂
Smältpunkt: 282°C
MDL Number: MFCD00010805
CAS nummer: 98327-87-8
Merck Index: 14,01223
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %