sec-Butyl methyl ether ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
B1985-25ML
B1985-5ML
TCIAB1985-25MLEA
2350
SEK
TCIAB1985-25ML
TCIAB1985-5ML
sec-Butyl methyl ether ≥98.0%
sec-Butyl methyl ether
Formel:
C₅H₁₂O MW: 88,15 g/mol Kokpunkt: 59°C Flampunkt: -30°C |
MDL Number:
MFCD00190205 CAS nummer: 6795-87-5 UN: 3271 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |