N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
B1938-25G
B1938-5G
TCIAB1938-25GEA
1725
SEK
TCIAB1938-25G
TCIAB1938-5G
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine ≥98.0%
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Formel:
C₁₃H₂₃NOSi MW: 237,42 g/mol Kokpunkt: 78°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00674005 CAS nummer: 93102-05-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |