Bis(2-morpholinoethyl)ether ≥85.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 4,4'-(Oxybis(ethane-2,1-diyl))dimorpholine, 4,4'-(3-Oxapentane-1,5-diyl)bismorpholine
B1784-25G B1784-500G
TCIAB1784-25GEA 270 SEK
TCIAB1784-25G TCIAB1784-500G
Bis(2-morpholinoethyl)ether ≥85.0%
Bis(2-morpholinoethyl)ether
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₃
MW: 244,34 g/mol
Kokpunkt: 192°C
Flampunkt: 146°C
MDL Number: MFCD00072740
CAS nummer: 6425-39-4
EINECS: 229-194-7
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %