4,4'-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B1671-25G B1671-5G
TCIAB1671-25GEA 1525 SEK
TCIAB1671-25G TCIAB1671-5G
4,4'-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl ≥98.0%
4,4'-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl
Formel: C₂₄H₂₀N₂O₂
MDL Number: MFCD00039151
CAS nummer: 13080-85-8