Etyl-tert-butyleter ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
B1542-25ML
B1542-5ML
TCIAB1542-25MLEA
695
SEK
TCIAB1542-25ML
TCIAB1542-5ML
Etyl-tert-butyleter ≥95.0%
Etyl-tert-butyleter
Formel:
C₆H₁₄O Kokpunkt: 70°C Flampunkt: –19°C |
MDL Number:
MFCD00009225 CAS nummer: 637-92-3 EINECS: 211-309-7 UN: 1179 ADR: 3,II Merck Index: 14,03774 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |