1,4-Bis(methoxymethyl)benzene ≥99.0%
Leverantör: TCI
B1530-25G
B1530-500G
TCIAB1530-25GEA
245
SEK
TCIAB1530-25G
TCIAB1530-500G
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene ≥99.0%
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Kokpunkt: 235°C Flampunkt: 118°C |
MDL Number:
MFCD00025903 CAS nummer: 6770-38-3 EINECS: 229-828-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |