Ethyl-tert-butylacetate ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
B1510-100ML B1510-25ML
TCIAB1510-100MLEA 3325 SEK
TCIAB1510-100ML TCIAB1510-25ML
Ethyl-tert-butylacetate ≥99.0%
Ethyl-tert-butylacetate
Formel: C₈H₁₆O₂
Kokpunkt: 145°C
Flampunkt: 34°C
MDL Number: MFCD00026911
CAS nummer: 5340-78-3
EINECS: 226-280-6
UN: 3272
ADR: 3,III