tert-Butyl methyl sulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
B1475-25ML B1475-5ML
TCIAB1475-25MLEA 1050 SEK
TCIAB1475-25ML TCIAB1475-5ML
tert-Butyl methyl sulphide ≥98.0%
tert-Butyl methyl sulphide
Formel: C₅H₁₂S
MW: 104.21 g/mol
Kokpunkt: 102°C
Flampunkt: –3°C
MDL Number: MFCD00008840
CAS nummer: 6163-64-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %