N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
3,7-Diaza-1,9-nonanediamine, N1,N1'-(Propane-1,3-diyl)bis(ethane-1,2-diamine), 1,4,8,11-Tetraazaundecane
B1445-5G
B1445-1G
TCIAB1445-5GEA
3200
SEK
TCIAB1445-5G
TCIAB1445-1G
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine ≥97.0%
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Formel:
C₇H₂₀N₄ MW: 160,27 g/mol Kokpunkt: 287°C |
MDL Number:
MFCD00008174 CAS nummer: 4741-99-5 EINECS: 225-254-1 UN: 2735 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |