1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1,3-Bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene
B1442-25G B1442-500G
TCIAB1442-25GEA 230 SEK
TCIAB1442-25G TCIAB1442-500G
1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene ≥97.0%
1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₂
MW: 244,29 g/mol
Kokpunkt: 106°C
Smältpunkt: -10°C
Flampunkt: 153°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00142493
CAS nummer: 2778-42-9
EINECS: 220-474-4
UN: 2810
ADR: 6.1,I
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %