Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethyl Ether
B1293-1G B1293-5G
TCIAB1293-1GEA 445 SEK
TCIAB1293-1G TCIAB1293-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether ≥99.0%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Formel: C₄H₄F₆O
MW: 182,07 g/mol
Kokpunkt: 64°C
Flampunkt: 1°C
MDL Number: MFCD00010604
CAS nummer: 333-36-8
UN: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04201
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %