Bis(2-dimethylaminoethyl)ether 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 2-Dimethylaminoethyl Ether, 2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine)
B1291-25ML B1291-500ML
TCIAB1291-25MLEA 215 SEK
TCIAB1291-25ML TCIAB1291-500ML
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether 98,0 GC_ANALYSMETOD
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether
Formel: C₈H₂₀N₂O
MW: 160.26 g/mol
Kokpunkt: 80°C
Flampunkt: 56°C
MDL Number: MFCD00059199
CAS nummer: 3033-62-3
EINECS: 221-220-5
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %