1-Butyl-2-pyrrolidone ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B1254-25ML B1254-5ML
TCIAB1254-25MLEA 2400 SEK
TCIAB1254-25ML TCIAB1254-5ML
1-Butyl-2-pyrrolidone ≥98.0%
1-Butyl-2-pyrrolidone
Formel: C₈H₁₅NO
Kokpunkt: 137°C
MDL Number: MFCD00020876
CAS nummer: 3470-98-2
EINECS: 222-437-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %