1,4-Butanediolbis(3-aminopropyl)ether ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 4,9-Dioxa-1,12-dodecanediamine, 1,4-Bis(3-aminopropoxy)butane
B1201-25ML B1201-500ML
TCIAB1201-25MLEA 255 SEK
TCIAB1201-25ML TCIAB1201-500ML
1,4-Butanediolbis(3-aminopropyl)ether ≥98.0%
1,4-Butanediolbis(3-aminopropyl)ether
Formel: C₁₀H₂₄N₂O₂
MW: 204,31 g/mol
Kokpunkt: 136°C
Flampunkt: 159°C
MDL Number: MFCD00009802
CAS nummer: 7300-34-7
EINECS: 230-745-9
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %