3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde 96,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 3-(4-(tert-Butyl)phenyl)-2-methylpropanal, 3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methylpropionaldehyde, 4-tert-Butyl-alpha-methylhydrocinnamaldehyde, Lilial
B1145-25ML B1145-500ML B1145-100ML
TCIAB1145-25MLEA 245 SEK
TCIAB1145-25ML TCIAB1145-500ML TCIAB1145-100ML
3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde 96,0 GC_ANALYSMETOD
3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde
Formel: C₁₂H₂₀O
MW: 204.31 g/mol
Kokpunkt: 150°C
Flampunkt: 100°C
MDL Number: MFCD00047655
CAS nummer: 80-54-6
EINECS: 201-289-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %