Benzyl methyl sulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
Benzyl(methyl)sulphane
B0992-25ML
B0992-5ML
TCIAB0992-25MLEA
1550
SEK
TCIAB0992-25ML
TCIAB0992-5ML
Benzyl methyl sulphide ≥98.0%
Benzyl methyl sulphide
Formel:
C₈H₁₀S MW: 138.23 g/mol Kokpunkt: 200°C Flampunkt: 73°C |
MDL Number:
MFCD00008563 CAS nummer: 766-92-7 EINECS: 212-174-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |