N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
N-Formylimino-3,3'-dipropionitrile
B0977-25G
B0977-5G
TCIAB0977-25GEA
2275
SEK
TCIAB0977-25G
TCIAB0977-5G
N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide ≥90.0%
N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide
Formel:
C₇H₉N₃O MW: 151,17 g/mol Kokpunkt: 122°C |
MDL Number:
MFCD00040894 CAS nummer: 3445-84-9 EINECS: 222-362-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |