Bis(chloromethyl)sulphide ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Dichlorodimethyl sulphide, Di(chloromethyl) sulphide, Chloromethyl Sulphide
B0843-25G
B0843-5G
B0843-1G
TCIAB0843-25GEA
6500
SEK
TCIAB0843-25G
TCIAB0843-5G
TCIAB0843-1G
Bis(chloromethyl)sulphide ≥97.0%
Bis(chloromethyl)sulphide
Formel:
C₂H₄Cl₂S Kokpunkt: 156°C |
MDL Number:
MFCD00059474 CAS nummer: 3592-44-7 UN: 1992 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |