Butyl phthalyl butyl glycolate ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
Phthalic Acid Butoxycarbonylmethyl Butyl Ester, Butoxycarbonylmethyl Butyl Phthalate
B0737-25G
B0737-500G
TCIAB0737-25GEA
245
SEK
TCIAB0737-25G
TCIAB0737-500G
Butyl phthalyl butyl glycolate ≥95.0%
Butyl phthalyl butyl glycolate
Formel:
C₁₈H₂₄O₆ MW: 336,38 g/mol Kokpunkt: 219°C Flampunkt: 199°C |
MDL Number:
MFCD00053793 CAS nummer: 85-70-1 EINECS: 201-624-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Acid Value | max. 0.1 |