4-tert-Butylpyridine 96,0 GC, T
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 4-(tert-Butyl)pyridine
B0388-5G B0388-25G
TCIAB0388-5GEA 750 SEK
TCIAB0388-5G TCIAB0388-25G
4-tert-Butylpyridine 96,0 GC, T
4-tert-Butylpyridine
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Kokpunkt: 197°C
Smältpunkt: –40°C
Densitet: 0.9219
Flampunkt: 67°C
MDL Number: MFCD00006435
CAS nummer: 3978-81-2
EINECS: 223-614-2
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %