2-Methyltetrahydrothiophene 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
|
Fara
|
B0257-10ML
B0257-25ML
B0257-5ML
TCIAB0257-10MLEA
3150
SEK
TCIAB0257-10ML
TCIAB0257-25ML
TCIAB0257-5ML
2-Methyltetrahydrothiophene 98,0 GC_ANALYSMETOD
2-Methyltetrahydrothiophene
Formel:
C₅H₁₀S MW: 102.20 g/mol Kokpunkt: 132°C |
MDL Number:
MFCD00015539 CAS nummer: 1795-09-1 EINECS: 217-270-2 UN: 1993 ADR: 3 II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |