Ethyl benzenesulphonate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Benzenesulphonic Acid Ethyl Ester
B0032-25G B0032-500G B0032-100G
TCIAB0032-25GEA 390 SEK
TCIAB0032-25G TCIAB0032-500G TCIAB0032-100G
Ethyl benzenesulphonate ≥98.0%
Ethyl benzenesulphonate
Formel: C₈H₁₀O₃S
MW: 186,23 g/mol
Kokpunkt: 156°C
MDL Number: MFCD00025033
CAS nummer: 515-46-8
EINECS: 208-200-1
Merck Index: 14,01070
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Ester Value) min. 98.0 %