Heptafluorosmörsyra ∼0.5 mol/L i vatten för jonparkromatografi, for LC-MS
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
A5713-10ML
A5713-100ML
TCIAA5713-10MLEA
430
SEK
TCIAA5713-10ML
TCIAA5713-100ML
Heptafluorosmörsyra ∼0.5 mol/L i vatten för jonparkromatografi, for LC-MS
Heptafluorosmörsyra
Formel:
C₄HF₇O₂ MW: 214,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004171 CAS nummer: 375-22-4 EINECS: 206-786-3 UN: 3265 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 0.50 to 0.55 mol/L |
Absorbance (254nm) | max. 0.350 |
Absorbance (270nm) | max. 0.100 |