Dibutylammonium acetate ∼0.5 mol/L i vatten för jonparkromatografi, for LC-MS
Leverantör: TCI
A5702-10ML
A5702-100ML
TCIAA5702-10MLEA
230
SEK
TCIAA5702-10ML
TCIAA5702-100ML
Dibutylammonium acetate ∼0.5 mol/L i vatten för jonparkromatografi, for LC-MS
Dibutylammonium acetate
Formel:
C₈H₁₉N |
MDL Number:
MFCD00191381 CAS nummer: 19070-91-8 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Concentration | 0.50 to 0.53 mol/L |
Absorbance (230nm) | max. 1.600 |
Absorbance (254nm) | max. 0.050 |
Absorbance (270nm) | max. 0.020 |