7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Aza-2-methoxy-1-cycloheptene, O-Methylcaprolactim, 7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
A3282-25G A3282-5G
TCIAA3282-25GEA 1425 SEK
TCIAA3282-25G TCIAA3282-5G
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine ≥98.0%
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
Formel: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Kokpunkt: 53°C
Flampunkt: 51°C
MDL Number: MFCD00006938
CAS nummer: 2525-16-8
EINECS: 219-762-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %