2-Acetyl-6-methylpyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
A3214-1G A3214-5G
TCIAA3214-1GEA 575 SEK
TCIAA3214-1G TCIAA3214-5G
2-Acetyl-6-methylpyridine ≥98.0%
2-Acetyl-6-methylpyridine
Formel: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Kokpunkt: 83°C
Flampunkt: 84°C
MDL Number: MFCD06658292
CAS nummer: 6940-57-4
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %