5-Amino-3-methylisoxazole ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
A2867-1G
A2867-5G
TCIAA2867-1GEA
485
SEK
TCIAA2867-1G
TCIAA2867-5G
5-Amino-3-methylisoxazole ≥97.0%
5-Amino-3-methylisoxazole
Formel:
C₄H₆N₂O |
MDL Number:
MFCD00003151 CAS nummer: 14678-02-5 EINECS: 238-719-9 |
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 82.0 to 86.0 deg-C |