3-Acetyl-2-chloropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-(2-Chloropyridin-3-yl)ethanone
A2795-1G A2795-5G
TCIAA2795-1GEA 525 SEK
TCIAA2795-1G TCIAA2795-5G
3-Acetyl-2-chloropyridine ≥98.0%
3-Acetyl-2-chloropyridine
Formel: C₇H₆ClNO
MW: 155,5816 g/mol
Kokpunkt: 114°C
Flampunkt: 110°C
MDL Number: MFCD03840751
CAS nummer: 55676-21-6
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %