2-Amyl-5-methylphenol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
A2710-1G A2710-5G
TCIAA2710-1GEA 685 SEK
TCIAA2710-1G TCIAA2710-5G
2-Amyl-5-methylphenol ≥98.0%
2-Amyl-5-methylphenol
Formel: C₁₂H₁₈O
Kokpunkt: 139°C
MDL Number: MFCD00127710
CAS nummer: 1300-94-3
EINECS: 215-094-0
UN: 3145
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %