Akrylamid ∼50% i vatten
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Prop-2-enamide
A2625-100G A2625-500G
TCIAA2625-100GEA 215 SEK
TCIAA2625-100G TCIAA2625-500G
Akrylamid ∼50% i vatten
Akrylamid
Formel: C₃H₅NO
MW: 71.08 g/mol
Kokpunkt: 232
Smältpunkt: 84.5
Flampunkt: 138
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008032
CAS nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 3426
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16169b9d81562c2351adadb77e9b68feb87b3bb&vid=4ba1492459b4145a1eb084e84da442ca625d9932&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Bromination Method) 49.0 to 51.0 w/w%