5-Amino-3-bromo-2-chloropyridine ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
A2539-1G A2539-5G
TCIAA2539-1GEA 350 SEK
TCIAA2539-1G TCIAA2539-5G
5-Amino-3-bromo-2-chloropyridine ≥95.0%
5-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₄BrClN₂
Smältpunkt: 113°C
MDL Number: MFCD03840433
CAS nummer: 130284-53-6
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %