4-Amino-6-hydroxypyrimidine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
A2439-1G
A2439-5G
TCIAA2439-1GEA
885
SEK
TCIAA2439-1G
TCIAA2439-5G
4-Amino-6-hydroxypyrimidine ≥98.0%
4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Formel:
C₄H₅N₃O Smältpunkt: 265°C |
MDL Number:
MFCD00051502 CAS nummer: 1193-22-2 EINECS: 214-771-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |