2-Acetyl-6-methoxynaphthalene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
A2030-25G
A2030-500G
A2030-100G
TCIAA2030-25GEA
295
SEK
TCIAA2030-25G
TCIAA2030-500G
TCIAA2030-100G
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene ≥98.0%
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Formel:
C₁₃H₁₂O₂ Kokpunkt: 195°C |
MDL Number:
MFCD00021643 CAS nummer: 3900-45-6 EINECS: 223-453-8 |
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |