4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
A1901-25G A1901-5G
TCIAA1901-25GEA 2575 SEK
TCIAA1901-25G TCIAA1901-5G
4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine ≥98.0%
4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₈ClN₃
MW: 157,60 g/mol
MDL Number: MFCD00191727
CAS nummer: 2858-20-0
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C