1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98.0%
Leverantör: TCI
A1641-25G
A1641-5G
TCIAA1641-25GEA
1600
SEK
TCIAA1641-25G
TCIAA1641-5G
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98.0%
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel:
C₁₁H₁₃NO Kokpunkt: 295°C |
MDL Number:
MFCD01195305 CAS nummer: 4169-19-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |