1,3-Adamantanediol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
A1531-25G A1531-5G
TCIAA1531-25GEA 2025 SEK
TCIAA1531-25G TCIAA1531-5G
1,3-Adamantanediol ≥98.0%
1,3-Adamantanediol
Formel: C₁₀H₁₆O₂
Smältpunkt: 258°C
MDL Number: MFCD00154013
CAS nummer: 5001-18-3
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %