1-Acetyl-2-pyrrolidone ≥98.0%
Leverantör: TCI
A1418-5G A1418-25G
TCIAA1418-5GEA 710 SEK
TCIAA1418-5G TCIAA1418-25G
1-Acetyl-2-pyrrolidone ≥98.0%
1-Acetyl-2-pyrrolidone
Formel: C₆H₉NO₂
Kokpunkt: 231°C
MDL Number: MFCD00014101
CAS nummer: 932-17-2
EINECS: 213-248-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97338a70df77cad1fd87dbd8f14a34d124f857b8&vid=97338a70df77cad1fd87dbd8f14a34d124f857b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %